Learn More
Socorex™ Spritzen aus Polypropylen
134.00 € - 137.00 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Menge | Je 100 |
Produkttyp | Spritze |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10166630
|
Socorex™
316.010 |
0,75 mL |
134.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10566722
|
Socorex™
316.050 |
3,75 mL |
137.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Einwegspritzen aus PE/PP sind schnell und einfach einschiebbar. Drei Grössen von Spritzen decken den gesamten Volumenbereich von 10 bis 5000μl. Die identische Farbkodierung der Spritzen und Einstellknöpfe verhindert allfällige Fehleinstellungen. Ecostep Spritzen sind unsteril oder steril, einzeln verpackt, lieferbar.Volumen: 10 - 100μl
Farbe: Gelb
Steril: Nein
Spezifikation
Unsteril | |
Je 100 | |
Spritze | |
Polypropylen |