missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Reagenzglasgestell, PP, weiß, f. 40 Gl. bis Ø 20mm

Das Buerkle™ Polypropylen-Teströhrchengestell ermöglicht die gleichzeitige Entleerung aller Reagenzgläser.

Marke:  Buerkle™ 9635-0031

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg

Artikelnummer. 10135902

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Universal-Reagenzglasgestell mit Rückhaltesystem. Ermöglicht das gleichzeitige Ausleeren aller Reagenzgläser. Geeignet für Reagenzröhrchen in allen gängigen Durchmessern. Alphanumerische Kennzeichnung der Stellplätze für mehr Probensicherheit. Das Reagenzglasgestell mit 24 Stellplätzen hat kein Rückhaltesystem.

  • PP, weiß, bruchsicher
  • Dampfsterilisierfähig bis +121 °C
  • Abmessungen: 246 x 104 x 64 mm
Spezifikation

Spezifikation

Reagenzglasgestell
Ja
Tubes (20 mm)
40
Stück
20 mm
Bruchsicher
White
Polypropylen
Für Reagenzgläser bis 20 mm Durchmesser.
246 x 104 x 64 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote