Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Tablett
Zur Aufbewahrung, zum Transport und zur Organisation verschiedener Labor- und Büroartikel. VITLAB™ Tabletts aus weißem PVC sind eine langlebige und kostengünstige Aufbewahrungsmöglichkeit. Diese Schalen aus Kunststoffguss sind mit abgerundeten Ecken versehen und lassen sich einfach reinigen. In verschiedenen Größen lieferbar.
21.00 € - 177.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polypropylen  |
Typ | Tablett |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Form | Rectangular |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10498422
|
VITLAB™
80288 |
Height: 100mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10152501
|
VITLAB™
80281 |
Height: 60mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10662492
|
VITLAB™
80282 |
Height: 70mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10514261
|
VITLAB™
80285 |
Height: 95mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10468232
|
VITLAB™
80283 |
Height: 85mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Diese gegossenen einteiligen Tabletts sind aus starrem Kunststoff hergestellt und eignen sich gut für allgemeine Lagerung, Transport und Organisation. Sie sind eine preisgünstige Allzweckoption für Labore und Arbeitsbereiche.- Aus hartem Polyvinylchlorid (PVC)
- Starker, aber leichter Kunststoff
- Biologisch und chemisch beständig (z. B. gegen Säuren, Salze, Basen, Fette und Alkohole)
- Abgerundete Ecken und Kanten für komfortable Handhabung
- Einteiliger, gegossener Teller ohne Nähte ist leicht zu reinigen
Spezifikation
Weiß | |
Tablett | |
Rectangular |
Polypropylen  | |
1/Packung |