missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PP BOTTLE STAND FOR VITLAB-TA
Marke: VITLAB™ 1671116
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Ständer | |
Sichere Verankerung | |
Je |
Polypropylen | |
Vitlab Spender | |
220 mm-Sockel, 300 mm-Stab |