Learn More
BRAND™ Röhrchengestell aus Polypropylen mit Deckel
Gut geeignet für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dispensiersystemen. Die Röhrchen, Racks und Deckel halten Temperaturen von bis zu -80 °C stand. *Die Deckmatte und Streifen sind nicht autoklavierbar.
268.00 € - 768.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchengestell |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10701264
|
BRAND™
781565 |
0.65 ml-Röhrchen | 96 x 0,65 ml Röhrchen, Deckel |
705.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10493475
|
BRAND™
781566 |
1.2 ml-Röhrchen | 96 x 1.2 ml Röhrchen, Deckel |
768.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10093933
|
BRAND™
781562 |
0.65mL Tubes |
With Lid, no tubes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Stapelbares 96-Well Rack im SBS-Format mit Abdeckung
- Röhrchen und Gestell sind bei 121 °C autoklavierbar (*Abdeckmatte und Streifen sind nicht autoklavierbar)
- Das Gestell verfügt über eine abgeschrägte Ecke für eine präzise Positionierung des Deckels und der Nachfülleinheiten
- Die Versiegelung der Schläuche ist druckgeprüft und es besteht eine stabile Verbindung zwischen der Montageplatte und den Gestellen
- Geeignet für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dispensiersystemen
- Die kodierten Röhrchen (A1 – H12) und die Gestellseiten sind für Barcode-Etiketten geeignet und vereinfachen so die Probenorganisation
- Nicht in den USA erhältlich
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |