Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polypropylen mit runden Böden für Aufbewahrungsbox
Zur Verwendung mit dem Micro Rack Röhrchensystem.
Marke: Greiner Bio-One 102201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.72000kg
Beschreibung
Polypropylen-Reagenzgläser weisen eine hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit auf. Sie werden daher für die Lagerung von chemischen und biologischen Proben empfohlen
- Volumen: 1.2 ml
- Durchmesser x Höhe: 8.5 x 44 mm
- Erhältlich mit oder ohne
Spezifikation
Einzelröhrchen | |
44 mm | |
Mikro-Rack-Röhrchensystem; Lagerung von chemischen und biologischen Proben | |
8,5 mm | |
Reagenzgläser |
1,2 ml | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
Ohne Kappe |