Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Dank der besonderen Konstruktion können die Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Marke: Kartell™ 0056810
10.78 EUR gültig bis 2026-04-30
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28507" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Große Kapazität
- Kann trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
- Zersetzt sich nicht, rostet nicht oder verformt sich nicht
- Obenliegende alphanumerische Rasterreferenz für eine einfache Identifikation
- Farbcodiert für den Einsatz in Bädern
Spezifikation
| Autoklavierbar | |
| Röhrchen (30 mm) | |
| 24 | |
| Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden | |
| 300 mm | |
| 30 mm |
| Rot | |
| Polypropylen | |
| Ja, wenn leer | |
| 24 | |
| 30 mm |