Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Marke:  Kartell™ 0056404
9.74 EUR gültig bis 2026-04-30
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28507" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10172742
  • 10.25 € / 1 Stück
Zurück ins Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28507
Alle Werbeaktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-05-2026
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Kann in trockener Umgebung, im Wasserbad und in Gefrierschränken verwendet werden. Schwimmt nicht. Das spezielle Design erlaubt die Inkubation der Proben bei homogener Temperatur. Kein Verrotten, Rosten und keine Deformationen. Alphanumerische Stellplatzcodierung. In 4 Farben lieferbar. Stapelbar wenn leer. Autoklavierbar bis 121°C für 20 Minuten.
Für φ: 13mm
Stellplätze: 6/15
B/T/H: 105/246/64mm
Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Röhrchen (13 mm)
90
Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
90
13 mm
Blau
Polypropylen
Ja, wenn leer
1/Packung
246 mm