Learn More
Kartell™ Plastilab™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15865527
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Positionen:
24
40
60
90
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Tiefe (metrisch):
246 mm
295 mm
295 mm
300 mm
Packungsgröße:
20 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Positionen Aufnahmevermögen Tiefe (metrisch) unitSize
15865527 Rot 90 Röhrchen (13 mm) 246 mm 20 Stück
15855527 Gelb 90 Röhrchen (13 mm) 246 mm 20 Stück
15885527 Gelb 60 Röhrchen (16 mm) 246 mm 20 Stück
15907860 Blau 24 Röhrchen (30 mm) 300 mm 20 Stück
15875527 Blau 60 Röhrchen (13 mm) 246 mm 20 Stück
15895527 Rot 60 Röhrchen (16 mm) 246 mm 20 Stück
15825537 Blau 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm 20 Stück
15835537 Gelb 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm 20 Stück
15845537 Rot 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15865527 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0056410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Hohe Kapazität
  • Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
  • Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
  • Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
  • Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 90
Stapelbar Ja, wenn leer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
Menge 5/Packung
Größe 90
Tiefe (metrisch) 246 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell