Learn More
Restek™ Polypropylene Vial Inserts
Specially designed for 2.0mL, 11mm crimp-top and 2.0mL, 9mm short-cap, screw-thread vials.
Marke:  Restek™ 24520
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10045924
  • 27.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Big mouth
  • Pack of 100
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylene
Big Mouth without Spring
Vial Insert
250 μL
100/Pk.