Learn More
Bel-Art™ Polypropylen-Wasserbadgestell
Artikelnummer. 10303801
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
21,3 x 11 x 11,1 cm
21,3 x 11 x 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 13 mm-Reagenzgläser
13 bis 16 mm-Reagenzgläser
25 bis 30 mm-Reagenzgläser
Aufnahmevermögen:
15 Reagenzgläser
50 Reagenzgläser
72 Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen unitSize
10303801 21,3 x 11 x 12,7 cm 25 bis 30 mm-Reagenzgläser 15 Reagenzgläser 1 Stück
10475231 21,3 x 11 x 11,1 cm 10 bis 13 mm-Reagenzgläser 72 Reagenzgläser 1 Stück
10377884 21,3 x 11 x 11,1 cm 13 bis 16 mm-Reagenzgläser 50 Reagenzgläser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10303801 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F188670001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tauchbar, sinkt ohne zusätzliche Gewichte
  • Haltbares Polypropylengestell, das auf den Boden eines Wasserbades sinkt und auch bei Bewegungen aufrecht bleibt
  • Dampf autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Abmessungen: 8,375 (L) x 4,312 (B) Zoll (213 x 110 mm)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 bis 30 mm-Reagenzgläser
Typ Reagenzglasgestell
Aufnahmevermögen 15 Reagenzgläser
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B x H) 21,3 x 11 x 12,7 cm
Länge (metrisch) 21,3 cm
Breite (metrisch) 11 cm
Höhe (metrisch) 12,7 cm