Learn More
VITLAB™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Sicheres Mischen und Lagern von Lösungen und Zellkulturen. VITLAB™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Polypropylen lassen sich einfach befüllen und besitzen einen Schraubverschluss für die sichere Lagerung. Durchsichtige Polypropylen-Kolben mit aufgedruckter Skala erleichtern die Identifizierung. In verschiedenen Größen erhältlich.
5.15 € - 75.30 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Aufgedruckte Graduierungen |
Material | PP (Polypropylen) |
Form | Erlenmeyer |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11302944
|
VITLAB™
568941 |
250 ml | GL 52; NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10708341
|
VITLAB™
668941 |
250 ml | GL 52; NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11392934
|
VITLAB™
567941 |
100 ml | GL 40; NS 34/35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10559261
|
VITLAB™
667941 |
100 ml | GL 40; NS 34/35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10569261
|
VITLAB™
669941 |
500 ml | GL 52; NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11312944
|
VITLAB™
569941 |
500 ml | GL 52; NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11322944
|
VITLAB™
570941 |
1000 ml | GL 52; NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10331062
|
VITLAB™
670941 |
1000 ml | GL 52; NS 45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Erlenmeyerkolben besitzen einen flachen Boden, einen engen Hals und sind konisch ausgeführt. Diese Kunststoffkolben sollen maximalen Anwenderkomfort gewährleisten und haben eine Weithalsöffnung, Schraubverschlusskappe und aufgedruckte Skala. Die Kolben bestehen aus bruchsicherem, durchsichtigem Polypropylen und sind einzeln in klar gekennzeichneten Polyethylen-Beuteln verpackt.Weithals mit Schraubverschluss
- Die große Öffnung erleichtert das Zugeben von Flüssigkeiten und Pulvern selbst ohne einen Trichter
GL-Gewinde gewährleisten einen guten Halt an der Schraubverschlusskappe, was eine sichere Lagerung ermöglicht - Auch mit NS-Stopfen (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendbar
- Inhalt lässt sich leicht erkennen, einfache Messung und Überwachung
- Um Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
- Bruchsicherer Kunststoff ist weitaus sicherer als Glas
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Hitzebeständig, eignet sich für den Einsatz in Mikrowellen
- Leicht, anwenderfreundlich und wiederverwertbar
- Gut geeignet für die Lagerung und Kultivierung von Zellkulturen
- Einfaches Mischen von Lösungen durch Verwirbeln oder Schütteln ohne Verschütten
- Geringerer Lösungsmittelverlust durch kochende Flüssigkeiten und Rekristallisation
- Eignet für die Verwendung unter einer Bürette bei der Titration
Spezifikation
Polypropylen | |
Aufgedruckte Graduierungen | |
Erlenmeyer | |
Schraube |
Durchsichtig | |
PP (Polypropylen) | |
Weit |