Learn More
BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Die Gestelle können mit minimalem Aufwand sicher und dauerhaft montiert werden. Größere Abstände zwischen den Positionen ermöglichen den perfekten Sitz von Röhrchen mit Schraubverschlüssen oder Schnappdeckeln.
Marke:  BRAND™ 4341053
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10528921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Stapelbares Gestell mit alphanumerisch gekennzeichneten Stellplätzen. Gebrauchstemperatur -20 bis 90°C. Autoklavierbar bei 121°C (2 bar) nach DIN EN 285. Dichte 1,2 g/cm3, daher kein Aufschwimmen im Wasserbad. Für Gefässe mit φ 11mm (Reaktionsgefässe) oder φ 13mm (Kryogefässe). Die Gestelle werden flach auseinandergeklappt geliefert und sind mit wenigen Handgriffen fest und untrennbar zusammengesteckt. L/B/H 265/126/38mm.
Für φ: 11mm
Stellplätze: 8/16
Farbe: Gelb
Spezifikation
Spezifikation
8 x 16
Yellow
Polypropylene
5
265 x 126 x 38 mm
Autoclavable, 121°C
Tubes (28, up to 11 mm dia.)
Yes
-20°C to +90°C
11 mm