Learn More
Polysorbat 85, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10505871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10505871 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10746432 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10555481 1 L Glasflasche 1 Liter
11966941 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10505871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334152500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-70-3
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD01779641
InChI-Schlüssel ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbate 85
Farbe Farblos
Säurezahl 2mg KOH/g max.
Physikalische Form Flüssig
Dichte 1.0200g/mL
Menge 250 mL
Flammpunkt >200°C
Hydroxylzahl 38 to 52mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Verseifungszahl 83 to 98mg KOH/g
Relative Dichte 1.02
Viskosität 300 mPa.s (25°C)
Wasser 3% Max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol