Learn More
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat
Mit Befestigungsklemme. Das Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat ist nach DIN 12876-1 zertifiziert.
705.00 € - 1780.00 €
Spezifikation
Typ | Einhängethermostat |
---|---|
Heizleistung | 2 kW |
Breite (metrisch) | 13 cm |
Höhe (metrisch) | 33 cm |
Innentiefe (metrisch) | 8 bis 14,5 cm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Flussrate | Enthält | Temperaturstabilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Flussrate | Enthält | Temperaturstabilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11960228
|
Fisherbrand™
|
20°C bis 100°C | 10 l/min. | Edelstahldeckel mit Alkoholthermometer | ±0,05&Grad;C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11930228
|
Fisherbrand™
|
20°C bis 100°C | 10 l/min. | Befestigungsclip an der Wand | ±0,05&Grad;C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11950228
|
Fisherbrand™
|
20°C bis 200°C | 15 l/min. | ±0,02&Grad;C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11940228
|
Fisherbrand™
|
20°C bis 150°C | 15 l/min. | Befestigungsclip an der Wand | ±0,03&Grad;C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11980228
|
Fisherbrand™
|
20°C bis 200°C | 15 l/min. | ±0,02&Grad;C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Temperaturbereich von 20 bis 150 °C
- Elektrische Anforderungen: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Mit Wand-Befestigungsklemme
- Flussrate von 15 l/min
- Gewicht: 4.1 kg
- Temperaturstabilität von ± 0.03 °C
Spezifikation
Einhängethermostat | |
13 cm | |
8 bis 14,5 cm | |
230 V | |
50 Hz |
2 kW | |
33 cm | |
230 V 50 Hz 9 A | |
9 A |