Learn More
Poulten & Graf GmbH Polystop™ Tropfflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Beschreibung
- Mit 3-teiligem Stopper
- Enthält eine starke Glaspipette ohne Messskala.
- Enthält einen haltbaren Vinyl-Sauger.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml |
Verschlussmaterial | Vinyl und Polypropylen |
Verschlussgröße | 16/16 mm |
Verschlusstyp | 3-teiliger Stopfen mit Glaspipette ohne Graduierung |
Chemical Label | Nein |
Produkttyp | Tropfflasche mit Polystop |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Tropfflasche mit Polystop |
Enthält | 3-teiliger Stopfen mit Glaspipette ohne Graduierung |