Learn More
Greiner Bio-One ComboPlate™ 24-Well-Platte für die Proteinkristallisation mittels Methode „Hängender Tropfen“
Ideal für Dampfdiffusionen mit der Methode des hängenden und stehenden Tropfens innerhalb einer standardisierten Stellfläche. Die Greiner Bio-One ComboPlate™ 24-Well-Proteinkristallisationsplatte für die Methode des hängenden Tropfens ist eine Universalplatte mit Deckel für die Kristallographie.
Marke: Greiner Bio-One 662150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Reines Polystyrol mit hoher Klarheit und verzerrungsfreiem Boden bietet gute optische Eigenschaften für die mikroskopische Untersuchung des Kristallwachstums
- Der abgeflachte, erhöhte Ring um jedes Well verringert das Risiko einer Kreuzkontamination und ermöglicht
Spezifikation
Standard | |
4 x 6 | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Kristallisation mit der Methode des hängenden oder sitzenden Tropfens | |
24/Karton | |
Well: 16.3 mm |
Mit Deckel | |
Durchsichtig | |
24 | |
Flach | |
24 | |
18.8 mm |