Learn More
Fisherbrand™ 3-COMPARTMENT TRAY POLYSTYRENE
Lagern und organisieren Sie kleine Laborartikel. Fisherbrand™ Polystyrol-Tablett mit 3 Fächern passt in die meisten Schubladen in Standardgröße.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63500kg
Beschreibung
- Schützen Sie kleine und zerbrechliche Teile vor Bruch oder anderen Schäden
- Passt in die meisten Standardschubladen oder auf Arbeitsflächen und in Regale
- Abmessungen:
- Gesamt (L x B x H): 460 x 307 x 63 mm
- Fächer (L x B):
- 2 Fächer Abmessungen 430 x 80 mm
- 1 Fach Abmessungen 430 x 110 mm
Spezifikation
Gesamtziel: 460 x 307 x 63 mm | |
63 mm | |
Polystyrol | |
307 mm | |
18.1 in. | |
Rechteckig | |
Not Autoclavable |
White | |
460 mm | |
Schubladeneinsatz | |
Kleiner Laborbedarf | |
2.5 in. | |
12.1 in. |