Learn More
Polystyrol, ataktisch, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059404
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9003-53-6
(C8H8)n
104.15
MFCD00084450
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
7501
CHEBI:27452
*-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9003-53-6
(C8H8)n
104.15
MFCD00084450
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
7501
CHEBI:27452
*-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polystyrene
Namenshinweis Atactic
Physikalische Form Perlen
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 10 g
IUPAC-Name Styrol
Formelmasse 125,000-250,000
Geruch Odorless