missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Einmal-Küvetten aus Polystyrol,Schicht- dicke 10 mm,Typ Halbmikro(VE=100Stck.)

Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Karl Hecht™ Assistent™ Polystyrol-Küvetten sorgen für eine optisch ausgezeichnete Transparenz.

Marke:  Karl Hecht™ 40706010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10441512

  • 12.08 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Einwegprodukt
  • Vertiefte Fenster als Schutz vor Kratzern
  • Pfeilmarkierung der Übertragungsrichtung
Spezifikation

Spezifikation

Küvette
1.5 bis 3 ml
100/Packung
Ja
Polystyrol
10 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote