Learn More
Mikrokugel aus Polystyrol-Latex, 15.0 Mikrometer, 2.5 wt% Dispersion in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polystyrene latex microsphere |
CAS | 9003-53-6 |
Physikalische Form | Dispersion |
Summenformel | (C8H8)n |
MDL-Nummer | MFCD00084450 |
Synonym | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,chloroform,carbon tetrachloride,cyclohexane,dimethylformamide,methylene chloride,pyridine,tetrahydrofuran,toluene,xylene. Insoluble in acetone,butane,ethanol,ether,methanol,hexane,phenol,propanol,water. |
Menge | 5 mL |
InChI-Schlüssel | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | *-CC(-*)C1=CC=CC=C1 |