Learn More
Greiner Bio-One Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Für geringeren Probenverbrauch und Miniaturisierung von Assays ausgelegt. Greiner Bio One–384 Deepwell Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit kleinem Volumen eignen sich besonders für den direkten Flüssigkeitstransfer und die Vorbereitung von Testplatten, Vorverdünnungen, Aufbewahrung, Heißversiegelung und Automatisierung.
Marke: Greiner Bio-One 784201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.14000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Fokussierte Flüssigproben, kein Verlust von wertvollen Verbindungen
- Großes Arbeitsvolumen von 1 bis 90 μl; Totvolumen unter 1 μl
- Nach DIN ISO 9001-Normen hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Das konische Well-Design mit flachem Boden sorgt für präzises Pipettieren und reduziert den Totraum der Wells
- Die quadratische Oberseite der Wells ist kompatibel mit CapMat Platten-Versiegelungsgeräten
- Der besondere Siegelrand wurde speziell für die Aufnahme in Heißsiegelsystemen entwickelt
- Der Übergang vom konischen Bohrloch zu der quadratischen Form an der Oberseite des Bohrlochs verhindert Kapillareffekte, beeinflusst aber nicht wesentlich das Arbeitsvolumen
- Die Well-Tiefe passt zu vorhandenen Speicherplatten, was eine effiziente Integration in automatisierte Systeme ermöglicht. Standardisierte Plattengeometrie gemäß ANSI 1-2004
- Fester Boden
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
V | |
100/Packung |
Standard | |
Tiefkühlgerät mit natürlichem | |
384 | |
107 μl | |
100/Packung |