Learn More
Merck Millicell-24 Zellkultureinsatzplatte
Artikelnummer. 10609683 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9,5 mm (Filter)
Unit Size:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Durchmesser (metrisch) unitSize
10609683 9,5 mm (Filter) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10609683 Supplier Merck Supplier No. PSST010R5
Only null left
Add to basket
Add to basket
Millicell Bei den Zellkultur-Einsatzplatten handelt es sich um ein patentiertes Gerät, das zur Unterstützung des Zellwachstums und der Differenzierung von Endothel- und Epithelzelllinien, einschließlich CaCo-2, entwickelt wurde.
  • Unterstützung des Zellwachstums und der Differenzierung von Endothel- und Epithelzelllinien, einschließlich CaCo-2
  • Entwickelt für maximalen Benutzerkomfort, einfacheres Pipettieren und basolateralen Zugang
  • Optimiert für das Wachstum und die Aufrechterhaltung von Zellmonolagen mit hoher Integrität
  • Die Platten verfügen über Füße, die sie beim Abnehmen aus der Zuführschale über die Arbeitsfläche anheben und so die Kontamination durch Monolagen reduzieren.
  • Kann manuell oder mit automatisierten Zellaufbringungs-, Füll- und Waschsystemen verwendet werden
  • Kann sowohl mit einem als auch mit mehreren Vertiefungen in einer Futterschale verwendet werden.
  • Tropfenförmige Aufnahmemulden verhindern Luftblasen beim Zusammenbau der Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Beschreibung Zellkultur-Einsatzplatte, Isopore™ Medien
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Kulturfläche 0,7 cm² (Filter)
Material Polycarbonat
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Einsatz
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelladhäsion, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Arzneimitteltransport, Permeabilität
Enthält 24-Well-Filterplatte, 24-Well-Empfängerplatte, Deckel
Anzahl pro Packung 5 Pk.
Verpackung Großpackung
Porengröße 5.0 μm
Temperaturbereich (metrisch) 50 °C (max.)
Länge (metrisch) 128 mm
Breite (metrisch) 84.8 mm
Höhe (metrisch) 26,2 mm
Durchmesser (metrisch) 9,5 mm (Filter)