Learn More
RETSCH Mischbecher aus Polystyrol
78.95 € - 157.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mischbecher |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Mischermühle MM 400 |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10166351
|
RETSCH
22.041.0003 |
28 ml |
78.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11914362
|
RETSCH
22.041.0004 |
56 mL |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Mischbecher | |
Für Mischermühle MM 400 | |
Polystyrol |