Learn More
Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Use this flexible polystyrene boat for a variety of laboratory applications. Polystyrene Standard Weighing Boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Marke: N/A 9900794
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.34000kg
Beschreibung
B/T/H: 80/80/20mmVolumen: 100mL
Spezifikation
Flat | |
Ja | |
Quadratisch | |
Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohol und Bleichmittel | |
85 mm | |
24 mm |
100 mL | |
Polystyrol | |
Antistatisches Wägeschiffchen | |
Ideal für die Verwendung mit Mikrowellen, Waagen oder Feuchtigkeitsanalysatoren | |
85 mm | |
85 mm |