missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Unifilter Mikrotiterplatten aus Polystyrol

Artikelnummer. 11358654
Ansicht ändern
Click to view available options
Membran:
0,45 μm Celluloseacetat
25 bis 30 μm heißluftgezogenes Polypropylen
Whatman GF/C
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Membran Packungsgröße
11358654 0,45 μm Celluloseacetat 25 Stück
11334884 Whatman GF/C 25 Stück
11313535 25 bis 30 μm heißluftgezogenes Polypropylen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11358654 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 77002808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 €
    861.00 € / 25 Stück
    Sparen 46.00 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sparsam in der Anwendung. Große Auswahl an Well-Volumenoptionen

Sparsam in der Anwendung.Große Auswahl an Well-Volumenoptionen

Proprietäre Whatman UNIFILTER-Mikrotiterplatten mit Filterbodenwells sind praktisch, gebrauchsfertig und in Formaten mit 24, 96 und 384 Wells erhältlich. Darüber hinaus steht eine Auswahl an Filtermedien für genaue Anwendungsanforderungen zur Verfügung. Die Wahl zwischen kurzen oder langen Tropfvorrichtungen ist anwendungsspezifisch und das neuartige Design der Tropfvorrichtung ermöglicht eine genaue Sammlung des Filtrats, um eine weitere Verarbeitung und Analyse zu ermöglichen. Die 800 μl UNIFILTER Mikrotiterplatte wird am häufigsten bei der Reinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen, insbesondere DNA, verwendet – das 800 μl-Well-Volumen eignet sich hervorragend für viele Standard-DNA-Plasmid-MiniPrep-Chemien. Diese Mikrotiterplatte besteht aus starrem, hochwertigem Polystyrol und ist auch in einer Reihe anderer Well-Volumen von 100 μl bis 10 ml erhältlich.
  • Kein Crosstalk. Die patentierte Bauweise der integrierten Filter verhindert Well-zu-Well-Kreuzkontaminationen.
  • Sparsam in der Anwendung. Eine große Auswahl an Well-Volumen-Optionen ermöglicht eine effiziente Verwendung von Materialien.
  • Bessere Kontrolle. Die Auswahl an Filtermedien ermöglicht die Steuerung der Flussraten und Retentionseigenschaften.
  • Vielseitig. Eine breite Palette an Filtrationsmedien ist erhältlich, einschließlich Glasfaser, Polypropylen, Cellulosenitrat, Celluloseacetat, Nylon und Ionenaustauschzellulose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Standard
Membran 0,45 μm Celluloseacetat
Beschreibung UNIFILTER 96 -Well Mikrotiterplatte, 800 μl, langer Tropf-Leiter
Array 8 x 12
Farbe Klar
Produkttyp UNIFILTER Mikrotiterplatte, 96-Wells, 800 μl, 0,45 μm Celluloseacetat, transparentes Polystyrol
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 800 μl
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 800 μl
Wellform Filter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in der Regel bei der Reinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen, insbesondere DNA, verwendet
Anzahl pro Packung 25
Menge 25/Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.