Learn More
Polytetrafluorethylen, 6–10 Micron, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11349678
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
9002-84-0
(C2F4)n
NaN
MFCD00084455
FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
9002-84-0
(C2F4)n
NaN
MFCD00084455
FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Polytetrafluoroethylene, 6-10 micron is used in specially designed coating applications on coil for bakeware.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polytetrafluoroethylene
Physikalische Form Pulver
Merck Index 14,7583
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in perfluoro kerosene.
Menge 50 g
Partikelgröße 6 to 10 Micron