Learn More
Fisherbrand™ Membran-Vakuumpumpe aus Polytetrafluoroethylen
Verwenden Sie diese chemisch beständigen Pumpen für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln und ätzenden Dämpfen. Fisherbrand™ Polytetrafluorethylen-Membranpumpen und Anschlussköpfe sind kohlefaserverstärkt, um elektrische Leitfähigkeit zu bieten und elektrostatische Aufladung zu vermeiden.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.88000kg
Artikelnummer. 12981131
  • 1976.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch beständig, ideal für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln oder säurehaltigen Dämpfen
  • Ersatz für Drehschieberpumpe und Wasserstrahlpumpen, insbesondere bei herausfordernden Vakuumanwendungen mit korrosiven Dämpfen
  • Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Kohlenfaserverstärkungen für die schadlose Handhabung von aggressiven Dämpfen
  • Pumpkammern sind hermetisch vom Antriebsraum getrennt, wodurch eine längere Haltbarkeit der mechanischen Teile gewährleistet wird
  • Pumpen verwenden PFTE-Membranen zwischen starken, nicht benetzten Stützen und PEEK-Ventilen, die chemisch beständig und im Vergleich mit Elastomerventilen verschleißarm sind
  • Gasballastventile helfen dabei, die Pumpenleistung bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen zu erhalten
  • Schlauchschnabel für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm
  • Vibrationsdämpfende Füße
Spezifikation
Spezifikation
8 mbar
23 x 26.5 x 14.5 cm (9 x 10.4 x 5.7 in.)
24.6 lbs.
Membran-Vakuumpumpe
230 V, 50/60 Hz-Motor mit Schuko- und UK-Kabeln
Polytetrafluorethylen
11.2 kg
38 l/min