missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scancell Folien Vertriebs™ PE-Blitzbinder, L=240mm, rot VE=1000 Stück
Marke: Scancell Folien Vertriebs™ 69000501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Polyurethan | |
240 mm | |
1000/Packung | |
Rot |