Learn More
mb2 Polyurethan-Stuhl auf Gleitern
Artikelnummer. 11917834
Change view
Click to view available options
:
Höhe:700mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11917834 Höhe:700mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11917834 Lieferant mb2 Lieferanten-Nr. AP1B2D1NE3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyurethan-Stuhl auf Gleitern – Mittelhub – Fixiermechanismus
  • Stuhl aus Polyurethan
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus Polyurethan
  • Die Rückenlehne ist in der Tiefe per Drehrad verstellbar.
  • Pneumatikzylinder Mitte
  • 5-Speichen-Felge aus Nylon und Glasfaser, verstärkt durch einen verzinkten Stahlring.
  • Gleiter
Spezifikation
Produkttyp Laborplatz
Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) Ja
Verstellbar Höhe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Tischaufstellung
Höhe (metrisch) 700 mm
Menge Je 1
Sitzhöhe 490 bis 680 mm
Gewicht (metrisch) 7.38 kg
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Nein
Material Polyurethan
Sitztyp Hocker mit Rückenlehne