Learn More
Ark-Plas Products™ Schlauch aus Polyvinylchlorid
Hergestellt aus Polyvinylchlorid (PVC). Die Ark-Plas Products™ Polyvinylchlorid-Schläuche bieten hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosionsmittel. Die Schläuche bieten hervorragende Abriebfestigkeit, Verschleißbeständigkeit und Zugfestigkeit.
Marque: Ark-Plas Products™ TCX38-FC3
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Ausgezeichnete Abrieb- und Verschleißfestigkeit
Spécification
Rot | |
Polyvinylchlorid (PVC) | |
1/16 in. |
3/8 in. | |
1/2 in. |