Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.
Marke: Kautex™ 2000071083
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Teil der Behälterserie 310
Spezifikation
Behälter, Weithals | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz | |
Braun | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
114 | |
Nein |
120 mm | |
750 ml | |
69 mm | |
Polyethylen hoher Dichte | |
114/Karton | |
Quadratisch |