Learn More
Polyvinylpyrrolidon, vernetzt, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10013573
38.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25249-54-1
(C6H9NO)n
111.14
MFCD00149016
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
6917
CHEBI:82551
1-Ethenylpyrrolidin-2-on
*-CC(-*)N1CCCC1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25249-54-1
(C6H9NO)n
111.14
MFCD00149016
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
6917
CHEBI:82551
1-Ethenylpyrrolidin-2-on
*-CC(-*)N1CCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone
Farbe Weiß
pH 5 to 8 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Mikrokristallines Pulver
Merck Index 14, 7697
Menge 100 g
Reinheit (%) 11 to 12.8% (nitrogen)(on substance as is)
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Wasser 5% max. (K.F.)