Learn More
VITLAB™ Pinzetten mit stumpfer Spitze aus POM
Fassen und halten Sie kleine Objekte einfach und sicher. VITLab™ POM-Pinzette mit stumpfer Spitze bietet eine abgerundete Spitze und ein gerillter Körper für optimalen Halt. Hergestellt aus Polyoxymethylen für hohe Elastizität, Langlebigkeit und chemische Beständigkeit. Packungen mit fünf Pinzetten in zwei Größen sind erhältlich.
24.75 € - 150.00 €
Spezifikation
Spitzenform | Stumpf |
---|---|
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Material | Polyoxymethylen |
Produkttyp | Pinzette, nicht verriegelnde Spitze |
Ausführung | Gelb |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16573642
|
VITLAB™
68399 |
250 mm |
150.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16563642
|
VITLAB™
68299 |
180 mm |
101.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11857910
|
VITLAB™
68399 |
250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Die nicht verriegelbare Daumenpinzette ist so konzipiert, dass sie kleine Objekte erfasst und hält, wo die Finger nicht greifen können oder wenn eine höhere Griffstabilität oder sterile Handhabung erforderlich ist. Diese gelben Polyoxymethylenpinzetten sind für eine optimale Objekthandhabung ausgelegt.- Stumpfe, abgerundete Enden sorgen für sicheres Greifen kleiner Objekte
- Die Rillen an der Außenseite sorgen für optimalen Halt und eine sichere Handhabung
- Lange Pinzetten (180 und 250 mm) bieten eine gute Reichweite für die Verwendung mit Blotting und Dekantieren
- Hergestellt aus langlebigem Polyoxymethylen (POM)
- Bietet hohe Elastizität für einfache Bedienung
- Kann mit aliphatischen Alkoholen, Äther, Aldehyden, Kohlenwasserstoffen, Ketonen und Alkalien verwendet werden
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit Ester, Säuren und Oxidationsmitteln oder in einer Mikrowelle
- Kann zur Reinigung/Sterilisation autoklaviert werden (häufiges Autoklavieren kann die mechanische Stabilität verringern)
Spezifikation
Stumpf | |
Polyoxymethylen | |
Gelb | |
Rillen auf der Außenseite |
5/Packung | |
Pinzette, nicht verriegelnde Spitze | |
Abfüllen und Umgießen |