Learn More
Kartell™ Einsatz für Färbetröge,POM, für 25 Objekt- träger 76x26 mm
Zum gleichzeitigen Färben von 25 Objektträgern.
Marke: Kartell™ 0110000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02520kg
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen
Spezifikation
Färbegestell | |
POM | |
Gleichzeitige Färbung von 25 Objektträgern | |
79,6 x 92 mm |