missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POMC Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 3C12C7, Proteintech

Artikelnummer. 17531586 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17531586 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17531586 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL48866358100UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The POMC antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human POMC. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The POMC antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.

Spezifikation

Antigen POMC
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 3C12C7
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite 488
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5443
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.