Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers
Das POP-4™ Polymer ist eine Trennmatrix für die DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse, z. B. die Mikrosatelliten- und SNP-Genotypisierungsanalyse mit dem Applied Biosystems 3130 Genanalysator und dem Applied Biosystems 3130XL Genanalysator.
Marke:  Applied Biosystems™ 4352755
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01810kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16335302
  • 802.00 € / 7000 Mikroliter
Auf Lager, versandfertig: 172
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig – dies spart nicht nur Zeit, sondern erhält durch konsistente Formulierung auch die Reproduzierbarkeit.
  • Robuste Formulierung: Entwickelt für Anwendungen zur Sequenzierungs- und Fragmentanalyse
  • Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren.
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
3130xl Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer
SD <0.15 nt to 250 nt (for 36 cm capillary)
Fragment Analysis (Denaturing), Resequencing
8er Streifen Septen, 24 Septen
Stability on instrument 7 days, Up to 960 samples/7 ml polymer
POP-4™
1 base detection up to 250 nt
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Nur für Forschungszwecke