Learn More
Karl Hecht™ Mörser aus Porzellan
Ideal für die Vorbereitung von Laborproben und Pulvern. Der Karl Hecht™ Assistent™ Porzellanmörser verfügen über einen Ausguss zur einfachen und kontrollierten Abgabe des Inhalts.
20.88 € - 46.00 €
Spezifikation
Material Porzellan
Typ Mörtel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10346312
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Karl Hecht™
1703013
220mL
46.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10511373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Karl Hecht™
47030106
25mL
20.88 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außen verglast
  • Raue Innenseite für besseres Mahlen
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
Mörtel