missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Porcine Circovirus 2 Capsid Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30043727 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30043727 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30043727 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP326888PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Porcine Circovirus 2 Capsid Polyclonal antibody specifically detects Porcine Circovirus 2 Capsid in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Porcine Circovirus 2 Capsid
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CAP, Capsid Protein, PCV2 Capsid protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Porcine Circovirus 2 Capsid (Asn42-Pro233).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.