Learn More
Invitrogen™ IL-12 (IL-12A) Porcine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ ESIL12A
445.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15415403
  • 668.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
The Porcine Interleukin 12 (IL-12A) ELISA quantitates Porc IL-12A in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-12A. Principle of the method The Porcine IL-12A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Interleukin-12 (IL-12) ist ein heterodimerisches (p70)-Zytokin mit 70 kD, das aus zwei kovalent verlinkten, glykosylierten Ketten mit besteht. 40kD (p40) werden durch das Gen IL-12B kodiert, und 35 kD (p35) durch das Gen IL-12A. IL-12 wird hauptsächlich von Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen als Reaktion auf bakterielle Produkte wie Lipopolysaccharide (LPS), auf intrazelluläre Pathogene oder bei Interaktion mit aktivierten T-Zellen produziert. IL-12 wurde ursprünglich aufgrund seiner Fähigkeit entdeckt, die Interferon-gamma (IFN-γ)-Produktion, -Zellproliferation und -Zytotoxizität zu induzieren, die durch natürliche Killerzellen und T-Zellen vermittelt wird. Es ist inzwischen festgestellt worden, dass IL-12 auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Th1-Reaktionen spielt, was zur IFN-γ- und IL-2-Produktion führt. Diese Zytokine können wiederum T-Zellreaktionen und Makrophagen-Aktivierung fördern.
Spezifikation
Spezifikation
Q28938, Q29053
2,2 ng/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
397053, 397076
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Onkologie
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
2.458 bis 600 pg/ml
2.2 bis 600 ng/ml
Biotin
Zytokine und Rezeptoren
Kreuzreaktivität: Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, GM-CSF, IFN-gamma, TGF-beta-1, TNF-alpha aus Schweinen
Schwein
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IL12A, IL12B
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Schwein
4 Std 45 Min