Learn More
Invitrogen™ IL-17 (IL-17A) Porcine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ESIL17A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Porcine Interleukin 17 (IL-17A) ELISA quantitates Porc IL-17A in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-17A. Principle of the method The Porcine IL-17A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) ist ein aus CD4+-T-Zellen abgeleitetes Zytokin, das Entzündungsreaktionen in Zelllinien fördert und bei rheumatoider Arthritis, Asthma, multipler Sklerose, Psoriasis und Transplantabstoßung erhöht ist. IL-17A ist ein Disulfid-gebundenes Homodimer von 32 kDa Länge, besteht aus 136 Aminosäuren und ist Teil einer Proteinfamilie von sechs Spezies (IL-17A-17F) mit Signalübertragung über den IL-17 Rezeptor (IL-17R/CDw217). Hohe Konzentrationen des IL-17A-Homodimers werden durch aktivierte CD4+ T-Zellen im peripheren Blut erzeugt, und IL-17A verbessert die Expression des intrazellulären Adhäsionsmoleküls 1 (ICAM-1) in menschlichen Fibroblasten. Insbesondere stimuliert humanes IL-17A auch Epithel-, Endothel- und fibroblastische Zellen zur Sekretion von IL-6, IL-8, G-CSF und PGE2. In Anwesenheit von humanem IL-17A können Fibroblasten die Proliferation von hämatopoetischen Vorläuferzellen von CD34+ unterstützen und die Reifung zu Neutrophilen induzieren. IL-17A von Maus, Ratte und Mensch können die IL6-Sekretion in Maus-Stromazellen induzieren, was darauf hinweist, dass alle Homologe den Mausrezeptor erkennen können. IL-17A reguliert die Aktivitäten von NF-Kappa B und Mitogen-aktivierten Proteinkinasen, stimuliert die Expression von IL-6 und Cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2) und verbessert die Produktion von Stickstoffmonoxid (NO).Spezifikation
Gehäuse Q60I29 | |
14 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
449530 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Schwein | |
4 Std 45 Min |
16.38 bis 4000 pg/ml | |
14 bis 4000 pg/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar kann auch Rinder- und Pferde-IL-17A erkennen. | |
Schwein | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL17 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
IL | |
1 Std 20 Min |