Learn More
Invitrogen™ PDGF-BB Porcine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ESPDGFB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Porcine Platelet-Derived Growth Factor BB (Porc PDGF BB) ELISA quantitates Porc PDGF BB in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc PDGF BB. Principle of the method The Porcine PDGF BB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Mitglied der aus Thrombozyten abgeleiteten Wachstumsfaktorenfamilie. Die vier Mitglieder dieser Familie sind mitogene Faktoren für Zellen mesenchymaler Herkunft und zeichnen sich durch ein Motiv von acht Zysteinen aus. Dieses Genprodukt kann entweder als Homodimer oder als Heterodimer mit dem vom Thrombozyten abgeleiteten Wachstumsfaktor Alpha Polypeptid existieren, bei dem die Dimere durch Disulfid-Bindungen verbunden sind. Mutationen in diesem Gen sind mit Meningiomen assoziiert. Wechselseitige Translokationen zwischen den Chromosomen 22 und 7 an Stellen, an denen sich dieses Gen und das für COL1 A1 befinden, sind mit einer bestimmten Art von Hauttumor verbunden, der Dermatofibrosarcoma protuberans genannt wird, und der aus der unregulierten Expression des Wachstumsfaktors resultiert. Für dieses Gen wurden zwei alternativ gespleißte Transkriptvarianten identifiziert, die verschiedene Isoformen kodieren.Spezifikation
Gehäuse P20034 | |
10 pg/ml | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
100626465 | |
12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Zellzyklus und Proliferation | |
2°bis 8 °C | |
Schwein | |
4 h45 min |
10,24–2500 pg/ml | |
10pg/mL bis 2500pg/mL | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Schweine- und humanes PDGF-BB. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Schwein | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PDGF-2 | |
10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
PDGFRbetaPGF-Rb | |
1 h20 min |