Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A/G Select Resin
MabCapture A/G Select ermöglicht die Antikörperaufreinigung mit hoher dynamischer Bindungsleistung bei niedrigen linearen Flussraten und bietet eine hervorragende Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten.
Marke: Thermo Scientific™ 82085
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01300kg
Beschreibung
POROS™ MabCapture™ A/G Select Harz ist ein neues aus unserem eigenen Protein-A/G-Liganden hergestelltes Protein-A/G-Hochdurchsatz-Chromatographieharz, das eine Aufreinigung mit hohem Durchsatz ermöglicht. Dieses Harz ermöglicht Antikörperaufreinigung mit hoher dynamischer Bindungsleistung bei niedrigen linearen Flussraten und bietet eine hervorragende Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten, bei denen andere Chromatographiemedienprodukte nicht funktionieren.
POROS MabCapture A/G Select Harz bietet die vielseitigste Kombination chromatographischer Funktionen für hohe Ausbeuten und hochgradig reine Aufreinigung des gesamten IgG aus Serumproben verschiedener Säugetierarten. Ermöglicht Antikörperaufreinigung mit hoher dynamischer Bindung bei niedrigen Flussraten und behält auch bei hohen linearen Geschwindigkeiten seine überragende Bindungskapazität bei.
- Hohe dynamische Bindungskapazität bei linearen Flussraten über 700 cm/h
- Entwerfen Sie Prozesse mit größerer Flexibilität (kürzere Betthöhen, schnellere Flussraten oder beides) dank Verbesserungen an der Bindungseffizienz des Antikörpers
- Die derzeit höchste dynamische Bindungskapazität für Antikörper im Vergleich zu konventionellen Protein-A- bzw. Protein-G-Harzen aus Agarose oder Kieselerde
- Reinigen Sie polyklonales IgG von nahezu allen Säugetierarten
- Desinfizierung und Depyrogenisierung mit Standardmitteln, die für andere Chromatographieprodukte verwendet werden
- Erleben Sie enorme Produktivitätssteigerungen und reduzieren Sie nachgeschaltete Engpässe
Protein A/G ist ein chimäres gentechnisch manipuliertes Protein, das die fünf IgG-Bindungsdomänen von Protein A und die zwei IgG-Bindungsdomänen von Protein G kombiniert. Protein A/G ist weniger pH-abhängig als Protein A allein, weist aber abgesehen davon die additiven Eigenschaften von Protein A und G auf. Protein A/G bindet fast alle Isotypen und Säugetierarten von IgG aus Serum, Aszitesflüssigkeit, Zellkulturüberstand und anderen Antikörperproben und ermöglicht so eine effektive Antikörperreinigung.
Durch die Entwicklung humanisierter monoklonaler Antikörper wächst der Markt der Biotherapeutika weiter. Das Abdecken des therapeutischen Bedarfs an monoklonalen Antikörpern hat zu erheblichen Verbesserungen der zellbasierten Expressionssysteme geführt, die zur Herstellung dieser Proteine verwendet werden. In der Folge haben diese Verbesserungen den Verarbeitungsengpass von der vorgelagerten Zellexpression hin zur nachgeschalteten Aufreinigung verlagert. POROS MabCapture A/G Select Chromatographieharz verfügt über die notwendige Kapazität, Effizienz und Flexibilität, um Verbesserungen an der nachgeschalteten Aufreinigungsplattform vorzunehmen, was zu einer erheblichen Steigerung der Prozessproduktivität und Antikörperherstellung führt.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Nasses Eis | |
IgG-Antikörper, Ig-Antikörper | |
A/G ausgewähltes Harz | |
IgG-Aufreinigung |
Poros Bead | |
Protein A/G | |
POROS™ | |
Protein A/G |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.