Learn More
ROBU VitraPOR™ Sinterglas Pellets
Trägermaterial für die Zellkultivierung
650.00 € - 3480.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16813306
|
ROBU VitraPOR™
80080 |
1,5 mm |
3480.00 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16823306
|
ROBU VitraPOR™
80085 |
8 mm |
650.00 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pure, binder-free USP-class I borosilicate glass 3.3
- The special process uses no corrosives and produces a porous structure with smooth, yet large surface areas
- The glass is completely bio-compatible and its high electrical surface charge (Zeta-Potential) helps to stimulate cell growth
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Porengröße: 2 |