Learn More
Ohaus™ Tragbare Waage
Für verschiedenste Wiegeanwendungen geeignet. Ohaus™ Traveler Waagen lassen sich dank des integrierten Zugluftschutzes platzsparend stapeln.
Marke:  Ohaus™ 80500640
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60724kg
Artikelnummer. 11909436
  • 56.30 € / 1 Stück
Auf Lager: 5
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flüssigkristallanzeige (LCD)
  • Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder 4 Batterien vom Typ AA (nicht enthalten)
  • RS232- oder USB-Schnittstellen mit integriertem Kabel (Zubehör separat erhältlich)
  • ABS-Gehäuse, Wägeteller aus Edelstahl, integrierter Unterflurwägehaken mit Transportsperre, Sicherheitsklammer, manueller Verriegelungsschalter
  • Frei wählbare Kommunikations- und Druckeinstellungen, automatische Abschaltung, mechanischer und elektronischer Überlast-/Unterlastschutz
Spezifikation
Spezifikation
500 g, 18 oz.
0.1g
CL501
Für industrielle, Schmuck- und Heimanwendungen
LCD
Tragbare Waage
AC-Adapter
230 V
Gram, ounce, pound, pound: ounce, troy ounce, pennyweight
Videos