Learn More
Gilson™ Positionsgestell Gefäßtyp: Kolben
Código de producto. 16616125 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
20 ml-Fläschchen (58 x 57 mm)
25 ml-Fläschchen (18 x 150 mm)
3,5 ml-Fläschchen (10 x 75 mm)
6,8 ml MiniVial (17 x 55 mm)
9 ml-Fläschchen (13 x 100 mm)
Tamaño de la unidad:
1 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Zur Verwendung mit (Geräte) Tamaño de la unidad
16616125 3,5 ml-Fläschchen (10 x 75 mm) 5 Stück
16626125 9 ml-Fläschchen (13 x 100 mm) 5 Stück
16636125 25 ml-Fläschchen (18 x 150 mm) 5 Stück
16646125 6,8 ml MiniVial (17 x 55 mm) 5 Stück
16656125 20 ml-Fläschchen (58 x 57 mm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16616125 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 152420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 €
    405.00 € / 5 Stück
    Sparen 28.00 €
    6% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die Racks sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, sodass viele verschiedene Fläschchen, Röhrchen, Mikroröhrchen und Multi-Well-Mikrotiterplatten aufgenommen werden können
  • Diese unterschiedlichen Gestelle werden zusammen mit aktuellen und älteren Gilson-Liquid Handlern, ASPEC™-Systemen und anderen Instrumenten verwendet
  • Gefäßtyp: Kolben
Especificaciones
Beschreibung Code 28
Gerät fasst Flask
Zur Verwendung mit (Geräte) 3,5 ml-Fläschchen (10 x 75 mm)
Positionen 108
Menge 5/Packung
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.