Beschreibung
- Vollautomatische Abtaufunktion
- Mechanischer Thermostat
- Digitale Temperaturanzeige an der Tür
- Sicherheitssteuerung für geschlossene Türen
- Easyclean-Tank, thermogeformt aus lebensmittelechtem PS
- Gehäuse aus weißem Epoxidstahl mit Korrosionsschutzbehandlung
- Hochdichte, 50 mm dicke Isolierung ohne HFKW
- Der Ventilator schaltet sich ab, wenn die Tür geöffnet wird.
- Wendetür mit Schloss und automatischer Rückruffunktion
- LED-Beleuchtung mit separatem Schalter, seitlich angeordnet
- Kunststoffbeschichtete Stahlgitter, max. Belastung 45 kg, abnehmbar bei 90° geöffneter Tür.°
- Leicht austauschbare, aufsteckbare magnetische Türdichtung
- R-600a Reinigungsflüssigkeit
Kühlschrank, weiß, Epoxidharz, Digitalanzeige, R-600a
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 347 L |
| Temperaturbereich | 2 bis 15 °C |
| Kältemittel | R-600a |
| Ausführung der Tür | Glas |
| Einschübe | 4 |
| Schrankmaterial | Epoxid |
| Innen | Polystyrol |
| Display | Digitales Display an der Tür |
| Kondensatortyp | Statisch |
| Abtauen | Automatisch |
| Mehr anzeigen |