Learn More
Alfa Aesar™ Kalium2,4-bis(trifluormethyl)phenyltrifluorborat, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63246.03
Weitere Details : CAS : 1150655-10-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408196
  • 70.60 € / 1 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 24-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1150655-10-9
320.006
OXVQSBLFWHNZJA-UHFFFAOYSA-N
44717658
[B-](C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(F)(F)F.[K+]
C8H3BF9K
MFCD07368252
2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate potassium salt, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide
Kalium; [2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl]-trifluorboranuid
Spezifikation
Potassium 2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
C8H3BF9K
2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate potassium salt, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide
[B-](C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(F)(F)F.[K+]
320.006
320.01
95%
173°C to 178°C
1150655-10-9
MFCD07368252
OXVQSBLFWHNZJA-UHFFFAOYSA-N
Kalium; [2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl]-trifluorboranuid
44717658
Fest
Braun bis weiß
1g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation