Learn More
Alfa Aesar™ Kalium 2-(azidomethyl)Phenyltrifluoroborat, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H58558.03
Weitere Details : CAS : 898544-48-4 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464356
  • 106.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
898544-48-4
239.05
AKJNDNIFSIXTBR-UHFFFAOYSA-N
57416898
[B-](C1=CC=CC=C1CN=[N+]=[N-])(F)(F)F.[K+]
C7H6BF3KN3
MFCD11052751
potassium 2-azidomethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroboranuide, trifluoro 2-azidomethyl phenyl potassioboron v, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoro borate 1-
Kalium;[2-(azidomethyl)phenyl]-trifluorboranuid
Spezifikation
Potassium 2-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate
898544-48-4
MFCD11052751
AKJNDNIFSIXTBR-UHFFFAOYSA-N
Kalium;[2-(azidomethyl)phenyl]-trifluorboranuid
57416898
95%
1g
C7H6BF3KN3
potassium 2-azidomethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroboranuide, trifluoro 2-azidomethyl phenyl potassioboron v, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoro borate 1-
[B-](C1=CC=CC=C1CN=[N+]=[N-])(F)(F)F.[K+]
239.05
241.06
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation