Learn More
Kalium3-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409195
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409195 1 g 1 Gramm
15419195 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409195 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51142.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1025113-70-5
Summenformel C11H12BF3KNO2
Molekulargewicht (g/mol) 297.13
MDL-Nummer MFCD11977713
InChI-Schlüssel VMMCKOVDXHKYLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-4-morpholinylcarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium 3-morpholine-4-carbonyl phenyltrifluoroborate, amtb106, c11h12bf3no2.k, potassium trifluoro 3-morpholine-4-carbonyl phenyl boranuide
PubChem CID 73995223
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Menge 1 g
Formelmasse 297.12